卓越した使いやすさでトリプル四重極テクノロジーの力を活用
非常に困難な分析アプリケーション向けに簡略化されたメソッド開発
極めて難しいマトリックスであっても、正確な解析と強力な干渉除去
超微量検出で研究の可能性を広げる
新たな研究課題を克服し、ラボの将来性を高める
複雑なサンプルマトリックスを解析する際にお客様が直面する課題を、当社は理解しています。比類のない使いやすさをもたらし、お客様の課題を解決するため、トリプル四重極テクノロジーを再定義しました。トリプル四重極テクノロジーを備えたThermo Scientific iCAP TQ ICP-MSにより、どのように干渉除去が改善されたか、こちらをご覧ください。
トリプル四重極テクノロジーで干渉除去がどのように行われるかこちらをご覧ください。この動画では、装置の構成を説明し、正確な解析を実現する方法をお見せします。
質量分析計は、解析に用いる多数の同位体、異なる測定モード、さらには多種多様な周辺機器などの多数のパラメーターを持つ非常に複雑な装置です。これらすべてがメソッド開発を複雑にします。iCAP TQ-ICP-MSによって日常的な業務がどのように簡略化され生産性が高まるか、こちらをご覧ください。
高度な干渉除去により、確信を持って臨床研究を進めることができます。Reaction Finder機能により、お客様の特定のアプリケーションに最適な測定モードを決定し、正確な結果を簡単に得ることができます。血液や尿のような少量サンプルや複雑なサンプルでも、確実かつ迅速な解析を実施できます。
主成分金属元素に起因する干渉を効率的に除去することで、金属業界に必須の微量元素と不純物の定量を正確に実施できます。レーザーアブレーションでバルク分析と元素マッピングを高い信頼性で測定できます。
iCAP TQ ICP-MSは、複雑なマトリックスを含む環境試料中の微量元素を日常的かつ正確に定量するための強力なソリューションです。SQモードと優れたTQ干渉除去モードを組み合わせて、生産性を最適化できます。また、あらゆるラボでシームレスなスペシエーション分析を行うことができ、環境分析における正確なリスクアセスメントが可能です。
確実な規制準拠: iCAP TQ ICP-MSテクノロジーは、FDA、米国薬局方<232>および<233>、ならびにICH Q3Dなどの世界的な規制基準を満たしています。Qtegra ISDSソフトウェアが備えるシステム適格性確認ツール、強力なレポート作成ツール、およびコンプライアンスツールにより、簡略化されたメソッドバリデーション、完全なデータセキュリティ、監査保証を確実に実施できます。
要求の厳しいルーチン解析から難しい研究アプリケーションまで、高い性能と使いやすさを実現し、将来にわたって使用できる初のトリプル四重極ICP-MSソリューションです。
最新のトリプル四重極テクノロジーを備えたiCAP TQ ICP-MSにより、どのように干渉除去が改善されたか、こちらをご覧ください。
Prof. Dr. Uwe Karst and Dr. Michael Sperling, University of Münster
お客様の問題をお伝えいただければ、お客様のラボのすべてのスタッフが複雑なサンプルの解析を簡単に行えるようにソリューションをご提供します。フォームに記入していただければ、専門の担当者からすぐにご連絡を差し上げます。