Thermo Scientific™ 气相色谱质谱分析系统涵盖从单四极杆、三重四极杆到高分辨orbitrap和扇形磁场系列GC-MS,为最具挑战性的应用提供完整解决方案。先进的全系列GC-MS仪器与高效率的分析软件相结合,满足环境、食品、制药、工业和科研等不同领域对性能、可靠性和结果最严苛的分析应用要求。
| ·高性能AEI离子源 | 全新设计带来超高灵敏度和耐用性, 将GCMSMS推到阿克级别灵敏度。 |
|
| ·独有的Orbitrap 技术 | 高分辨、高灵敏、高质量精度和宽动态范围, 更好实现非目标筛查、未知物鉴定、代谢组学分析等。 |
|
| ·模块化GC仪器设计 | 2分钟内更换进样口和检测器模块, 使用便捷,随时拓展。 |
|
| ·NeverVent技术 | 不卸真空清洗和更换离子源,减少停机时间,最大化样品分析时间, V-Lock: 不卸真空更换色谱柱;不卸真空进行进样口维护 |
|
| ·多款智能软件 | SIM Bridge / AutoSRM / Timed-SRM / SmartTune, 让您使用无忧。 |
ISQ™ 7000 单四极杆 GC-MS
·适用于分析需求不断发展的常规实验室
·可延长运行时间,并具有极佳稳定性
·最大限度地提高样品通量
·简化操作、易于使用的常规智能工具
TSQ 9000 三重四极杆 GC-MS/MS
·永不停歇的阿克级超高灵敏度
·很好的系统稳定性可使得维护周期最小化。
·技术灵活的方法开发和功能强大的报告工具
·从基础到高级配置,提高灵活性和仪器性能。
Q Exactive GC Orbitrap GC-MS/MS
·专利的Orbitrap静电场轨道阱
·性能全面升级
·弯曲的线性C-trap 捕集阱实现精准离子注入
·HCD 碰撞池,更高能量碰撞解离
Q Exactive GC Orbitrap GC-MS/MS
·专利的Orbitrap静电场轨道阱
·高灵敏度、高通量分析性能
·高置信度的定性定量
·高分辨率精确质量(HR/AM)分析
DFS 高分辨率 GC-MS
·二噁英分析和持久性有机污染物 (POP) 分析
·专为目标化合物分析设计
·TCDD 20fg上样,出色的信噪比(大于 200:1)
·适用于小型专业分析实验室
生态环境部《2019年地级及以上城市环境空气挥发性有机物监测方案》(监测函〔2019〕11号)要求:2019年,全国337个地级及以上城市均要开展环境空气非甲烷总烃(NMHC)和VOCs组分指标监测工作。
药典委公示了涉及规范中药材及饮片中有害和有毒物质的《0212 药材和饮片检定通则、2341农药残留量测定法》修订草案。修订内容包括加入了药材及饮片(植物类)33种禁用农药的定量限。
《GB 2763—2019 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》将于2020年2月正式实施。新版农药残留限量标准规定了483种农药在356种(类)食品中7107项残留限量,与2016版相比新增农药品种50个、残留限量2967项。
自7月23日起,所有输欧电子电器产品(除医疗和监控设备)均必需满足RoHS 2.0的限制要求,对四项增塑剂(DEHP,DBP,BBP,DIBP)进行检测否则将无法进入欧洲市场。
Exactive GC 系统的分辨率为 15k、30k 或 60k(m/z 200 处), 具备优于 1 ppm 级质量准确度,ppt 级灵敏度 ,提供常规全扫描操作。该系统功能强大,在食品安全、环境、反兴奋剂及其它需在复杂基质中执行可靠超痕量检测的应用中,推动高效筛选方法的深入应用。
在 15K、30K 和 60K 的不同分辨率下,发现分辨率对韭菜中嘧霉胺(10 μg/Kg)质量准确度的影响。若要从嘧霉胺离子中去除基质干扰,则需要至少 60K 分辨率,以达到与 的监管指引匹配的质量准确度。
以 10 μg/Kg 加标的番茄红素提取物的 100 次重复进样表明,在 66 小时的连续运行中,灵敏度保持稳定,且始终维持在较高水平。
韭菜、橘子和番茄基质中 51 种农药处于鉴定限(0.5-5 μg/Kg)的质量准确度。一致的低质量误差增加了正确鉴定的置信度。
即使采用非目标物全扫描采集模式,Exactive GC 系统亦能在选择反应监测 (SRM) 模式下提供比肩 GC 三重四极杆仪器的定量能力。即使在复杂基质中,灵敏度(6 个数量级)仍较高。只有与 Orbitrap GC-MS 技术相结合,才能在 GC-MS 中达到如此空前的性能水平。
采用具备快速 GC 分离功能的 GC Orbitrap 系统(m/z 200 处全扫描 60k)和 GC-MS/MS 系统 (SRM) 时,什锦蔬菜基质中 150 种农药的仪器检出限 (IDL)。*
* 收集的 Q Exactive GC 系统数据。在相同条件下运行时,Exactive GC 系统具有近似的性能水平。请参考《Exactive GC 规格表》(PS10506)和《 Exactive GC 技术指南》(TN10511)。
过去,采用非目标物方式进行自动化的化合物鉴定简直是异想天开,而现在,Exactive GC 系统和 TraceFinder 软件的上市让它变成了现实。Exactive GC系统具备出色的灵敏度、选择性和线性动态范围,在 GC-MS 中实现前所未有的成分覆盖率;TraceFinder 软件采用自动软件工作流程来智能从数据库进行发掘,最终鉴定样品中的成分。曾经耗费数周的数据解析现在仅需数分钟,为实验室带来无限可能。
Exactive GC 系统在全扫描中具备 ppt 级灵敏度、较宽的动态范围和HRAM,即使在最复杂样品中,亦可推动大体积成分的检测。专门设计的算法执行光谱去卷积,为所检测的每个成分提供高质量质谱图。
7.8 min 处峰的质谱图可在库中搜索,并与 NIST 2014 谱库中的多个候选质谱匹配。
然后对照谱库筛选精确质谱,以基于阈值库匹配分值生成候选成分列表。
采用搜索索引和 HRF 组合,筛选建议候选列表,快速提出可靠特性。在本例中,35 个候选成分的列表依据搜索索引和 HRF 排序,初步鉴定化合物为苯甲酸、甲酯。
高分辨率筛选因子 (HRF) 算法采用准确质量信息,基于质谱中每个离子的元素成分来区分候选成分,为检测到的成分提供高置信度鉴定。
高分辨率筛选因子 (HRF) 算法采用准确质量信息,基于质谱中每个离子的元素成分来区分候选成分,为检测到的成分提供高置信度鉴定。
TraceFinder 软件可以使用多个库资源进行自动化合物鉴定,它们可以是低分辨质量数据,也可以是准确质量数据。这些库可以是内部开发的现有谱库,如商用谱库 NIST、Wiley 或官方 Orbitrap GC-MS 库。非目标物分析的范围可轻易调整;缩小范围:配置限制更多的库或子库;扩大范围:采用大库或不同库的组合。