Thermo Fisher Scientific
在现今充满挑战的研究和生产环境中,公司被迫在不影响产品质量、运行效率和性能的前提下削减成本,同时在提高生产率和促进创新方面也面临巨大压力。 Thermo Scientific™ Vanquish™ UHPLC系统是一款能达到上述目标的工具。无论您需要LC或LC-MS解决方案,旨在寻找复杂样品中的未知物,或是您需要灵活选择二元或四元溶剂混合,Vanquish平台均能通过更好的分离效果、更多的结果和更简单的人机交互为您提供最先进的性能。
Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientific
• 所有LC分离均取决于泵。为促进分离,您需要强大且性能稳定的泵。
• 了解如何使用Vanquish泵保持稳定流量和梯度输送,同时提供能保证您快速获取结果的独特能力。
观看
• 每次分析前,先制备样品和标准品,再精心设计您的实验。确保您的辛苦付出能有所收获。
• 了解Vanquish系统如何保存您的处理好的样品(不管样品数量)。
观看
• 色谱柱是所有色谱分离的核心。为达到最高效率,您需保护其免受环境影响。
• 了解Vanquish系统是如何将恒温状态和温度控制上升到新的水平。
观看
• 检测是您实验的最后一步,但并非分析的终点。确保您从分离中采集尽可能多的信息。
• 了解Vanquish系统检测器是如何帮助全面了解样品。
观看
Vanquish UHPLC 系统
观看
Vanquish 样品载样器模块
观看
Vanquish UHPLC 系统:用电雾式检测器检测分析物
观看
Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientific™ Vanquish™ UHPLC系统是一款集成式系统,完全生物相容,能够满足色谱实验员最先进UHPLC的需求。借助其无可匹敌的性能和通量,Vanquish UHPLC系统能从现状出发进行分离。
了解更多
Thermo Scientific™ Vanquish™ Flex二元系统是一款UHPLC系统,具有生物相容性,具有先进的二元高压混合特性。Vanquish Flex Binary能为高通量分析提供快速、可靠的UHPLC分离。
了解更多
Thermo Scientific™ Vanquish™ Flex四元系统是一款UHPLC系统,具有生物相容性,具有先进的四元低压溶剂混合特性。Vanquish Flex Quaternary能提供方法开发所需的灵活性。
了解更多
Vanquish的设计增加了正常运行时间,改进了稳健性并提高了其可靠性。多个检测选项能为您提供所需性能。所有Vanquish系统均配有Thermo Scientific™ Viper™ 手紧接头,方便设备装配。
Vanquish UHPLC系统是一款最先进的UHPLC系统。将黄金标准Thermo Scientific™ Dionex™ Chromeleon™色谱分析数据系统(CDS)和我们的综合色谱柱和耗材组合连接,将您的分离能力提升到新的水平。
色谱分析数据系统软件的黄金标准
Vanquish系统由Chromeleon CDS控制。操作简易性完全支持系统提供的更加简单的人机交互。该仪器的控制特性、 eWorkflow™方法设置和即时数据处理(再处理)将让您的工作更有成效。
  • 利用ePanels和SmartX工具,轻松设置并控制您的系统
  • 在ePanel或序列总览中实时监测数据采集
  • 通过安全的Xvault,防止在工作中因网络故障而导致数据丢失
  • 借助直观的工作流减少对实验室员工的培训工作
  • 质谱兼容性好,支持Vanquish LC-MS设置的单点控制
Chromeleon CDS
Thermo Fisher Scientific
实现功能强大的分离
基于最先进的Core Enhanced Technology™和相连接和相充填方面的丰富经验, Thermo Scientific™ Accucore™ Vanquish™ C18 UHPLC色谱柱能提供独特的色谱分析解决方案,以提高实验室工作流和生产率。Accucore Vanquish UHPLC色谱柱的特性是具有1.5µm固相核心颗粒,能提供超短扩散路径,能达到最高的分离效率。
  • 采用高效Accucore Vanquish UHPLC色谱柱获得最复杂混合物的最佳分离效果
  • 达到最佳分离效果并在高流量条件下保持效率
Accucore Vanquish C18 UHPLC色谱柱
轻松实现连接
Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientific™ Viper™ 手紧毛细管革新了UHPLC的连接方式。Viper接头为从标准到最先进色谱柱轻松配置奠定了基础,同时还提供了几乎无死体积色谱分析,以获取您所需的性能。
  • 以最小的扩散优化流路设计显著改进LC性能
  • 值得信赖的手紧接头,即使在最大系统压力和最高温度条件下手紧接头也可靠
Viper接头
集成您的仪器
Vanquish™系统符合质谱分析要求。我们首创的UHPL系统与一流的质谱仪无缝集成,能提供卓越的置信水平和生产率。单独的峰检测已不再足以满足需求,还须进行鉴定。
定量转换
使用Vanquish系统所能达到的通量来转换您的定量目标。Thermo Scientific™ Triple Quadrupole LC-MS系统超越了最严格的研究和监管要求,能够通过终极稳健性和易用性获得最大定量性能和价值。
三重四极杆LC-MS
独特专属性
基于轨道阱技术的Thermo Scientific™ Orbitrap™ 的LC-MS系统,其高分辨率和高精确质量(HRAM)检测特异性置信水平与Vanquish分离性能相得益彰。借助其卓越的动态范围和灵敏度,基于Orbitrap系统在单一分析中具有无与伦比的表征、定量和确认性能。
Orbitrap LC-MS
软件
黄金标准色谱分析数据系统用于质谱分析
享受基于Thermo Scientific™ Dionex™ Chromeleon™ 7.2 色谱分析数据系统 (CDS) 的Vanquish UHPLC-MS用户体验Chromeleon CDS无缝实现LC-MS定量工作流单点控制并对Vanquish UHPLC-MS系统进行控制、处理和数据管理。
Chromeleon CDS允许LC-MS实现远程控制,并提高数据安全性。
Chromeleon CDS
标准仪器集成
采用易用型Thermo Scientific™ Xcalibur™和TraceFinder™软件包控制和处理Vanquish UHPLC-MS系统的数据Xcalibur软件能与其他Thermo Scientific™ LC-MS软件实现无缝集成,以适用于专门应用。
采用新发布的Xcalibur软件集成插件——Thermo Scientific™ (SII) ,并依赖其改进的仪器控制易用性。
Xcalibur TraceFinder
溶剂
优化分析性能
Fisher Chemical溶剂是首选专门为生成低背景信号而设计的溶剂,旨在为MS/MS检测提供低背景从而提高信噪比,因而可最大程度地降低色谱分析干扰。
为何选用Chemical UHPLC-MS Optima™ 溶剂?
  • 溶剂质量与MS灵敏度具有直接关联性;化学行业的独特规格
  • 亚微粒过滤减少了仪器、色谱柱和止回阀的堵塞
  • 金属含量低
  • 最低限度的紫外吸收杂质为研究者提供了平滑基线(均匀平整)且干扰最少
  • 可选1L硼硅酸玻璃瓶规格装,便于直接在仪器上使用
UHPLC-MS Optima溶剂
Vanquish UHPLC 系统围绕色谱柱和用户构建,旨在提供更好的分离效果、更多的结果和更简单的人机交互。此款液相色谱分析系统是高度集成、完全生物相容的解决方案,能够满足色谱分析工作者操作最先进UHPLC的需求。
点击拖动旋转
点击打开
提高样品容量满足高通量工作流程
方法变得越来越快,样品架变得越来越大。您需要选择不限制样品载量的仪器。
Thermo Scientific™ Vanquish™ 系统可以实现连续多天的无人值守UHPLC分析,并且“不会把样品运行完” — 这可能意味着整个周末都在记录数据。Vanquish系统配备的样品架能够搭载208个样品瓶,开箱即用。您只需用样品板替换样品瓶,并添加Charger模块,即可轻松地将样品容量增加到8832个。
内置的条形码读取器可识别所有样品架和样品板。当然,所有样品温度都是可控的。
专有的进样和切样阀
仅仅具有1500 bar的耐压能力是不够的—系统的其余部分必须能够适应超宽的压力范围。为了满足对可靠性的要求,从头开始设计进样阀,接触液相的部件采用陶瓷部件,以获得最大的耐用性和生物兼容性。Thermo Scientific™ Vanquish™ 专用阀用于进样,也可用作更高级应用的切换阀。
与生物兼容的Viper手紧式紧接头管路相结合,提供超出想象的最佳流路方案。
行业领先的泵性能
Thermo Scientific™ Vanquish™ 系统耐受高达1500 bar的柱压,以分离色谱峰。流畅平稳的送样和正确的溶剂梯度,帮助您获得优异的结果。
在整个柱压和流量范围内,Vanquish泵的压力波动极低,保留时间极其稳定。极小的波动确保每一次进样的流量和梯度相同,从而获得稳定重现的结果。
手紧紧式泵单向阀
最佳性能和正常运行时间需要方便高效的维护操作。
例如,Thermo Scientific™ Vanquish™ 系统具有基于Viper手紧接头技术的单向阀,可以实现无需工具的维护,并提供了一种简单可靠的密封方式。
2x3溶剂通道HPG泵
拥有二元泵的优点,兼顾灵活性。
二元泵系统适用于高通量分析。配备有6个溶剂通道的二元泵,Thermo Scientific™ Vanquis™ 系统能够提供色谱分析所需的灵活性。自动完成方法之间的溶剂切换,可实现多达 9 不同溶剂的组合,而无需中断实验。
主动预热功能
温度影响保留时间、选择性和柱效,因此必须将分离过程中的温度变化降到最低。
主动预热功能确保进入色谱柱的溶剂与色谱柱温度相匹配,避免温度效应引起的任何性能损失。预热器在产生理想的传热效果同时确保最低的扩散,并且与任何Viper连接管路的安装一样简单。
控温模式
控制LC柱不仅仅意味着“保持和加热”。 在UHPLC的高压下,柱内可能形成摩擦热。Thermo Scientific™ Vanquish™ 色谱柱提供两种恒温模式,您可以根据需要进行选择,通过直接加热模式获得最大柱效,通过强制空气温控模式实现方法的无缝转换。
标配的系统生物相容性
UHPLC不局限于小分子检测。生物分子分析也可以从该技术提供的更高分辨率和更快运行中获益。
由于整个流路系统具有生物兼容性,并具备关键要素的温度控制技术,Thermo Scientific™ Vanquish™ 系统也是分析蛋白质,肽或DNA的理想选择。
Viper接头
Viper手紧接头革新了HPLC和UHPLC的连接方式。
Thermo Scientific™ Vanquish™ 系统在从泵到检测器的所有连接中使用Viper接头。无论是方法建立还是系统维护,Viper 手紧接头配置始终确保无需工具的操作。
LightPipe 二极管阵列检测器的优异信噪比和线性范围
对于杂质分析或其他高灵敏度测量,差异在于最细微的细节。
Thermo Scientific™ Vanquish™ 检测器中的LightPipe™ 技术为您提供无与伦比的检测体验。该检测器集合了最低基线噪声,长光路和最小峰值色散等优点,来获得最佳信噪比。超宽动态范围支持高浓度主成分和痕量水平杂质的同时检测。最大程度降低干扰折射率和热效应,以确保更小的基线漂移和更可靠的峰积分,使您对分离和检测充满信心。
色谱柱
没有色谱柱就无法分离。Thermo Scientific™ Accucore™ Vanquish™ C18 UHPLC色谱柱基于最先进的核心增强技术,提供独特的色谱分离方案,以优化实验室工作流程和效率。
Accucore Vanquish UHPLC色谱柱采用1.5微米的固体实心颗粒,实现超短扩散路径和高效分离。
Accucore Vanquish UHPLC色谱柱通过获得更好的分离和更多的结果来满足实验室更高的通量需求。
Tablet controller
Today's world is connected, and now you can extend this to your UHPLC system.
Add the Chromeleon App to your Thermo Scientific™ Vanquish™ system for additional control and ability to closely monitor your experiment and instrument directly from a tablet.
智能样品加载器Charger模块
Thermo Scientific™ Vanquish™ 仪配备有Charger模块,允许扩展样品容量,满足最高通量的UHPLC分析。该模块提供更长的免人工干预运行时间和可靠的样品保护。充分集成的自动化模块提供环境可控的样品管理和自动样品加载,进入Vanquish UHPLC系统。Chromeleon CDS软件确保即使对最多的样品序列也可以方便地进行样品追踪和结果处理。
此外,Charger模块配有条形码读取器,每当门关闭时,该条形码读取器可自动存储设备内的每个板或架。该功能允许用户随时添加样品,无需中断Vanquish UHPLC系统的分析运行。
电雾式检测器助您发现更多的样品信息
Vanquish电雾式检测器,一种独一无二、无与伦比的“全能”检测器,能够揭示样品的全部信息。
电雾式检测器可用于大分子、小分子、生物分子、添加剂、辅料、特种化学品和聚合物的分析。
Vanquish电雾式检测器通用性强,可提供高达4个数量级的动态范围。 具有独立于化学结构、几乎一致的响应,即使在缺少化学结构相同的标准品的情况下也能很容易地测定相对浓度。使您对分离出的化合物检测充满信心。
高性能紫外可见分光光度计
Vanquish可变波长紫外检测器旨在提供完全可靠的分析结果。稳健性和灵活性相得益彰,而非相互妥协,从而将可变波长检测的性能提高到一个新水平。
高达250 Hz的数据采集速率可满足当前的分析需求,也可满足今后快速UHPLC分析对样本的需求。卓越的光学设计确保了最佳的信噪比与稳健性。显著降低了环境条件对检测器的影响,确保了长期检测的重现性。
检测器的设计具有更大的灵活性,不仅涵盖190至900nm的宽检测波长范围,还可以通过快速和准确的波长切换、或通过最多四个通道的同时采集来检测各种波长。多种流通池可供选择,灵活应用于不同的色谱柱分析。
选择性和灵敏度兼顾的荧光检测器
Vanquish荧光检测器设计精巧,具备多种检测功能,实现了效益最大化。在多通道操作模式下,通过波长的超快速切换可同时检测最多四对激发/发射波长,也可以通过扫描色谱图确定荧光检测的最佳发射/激发波长。
Vanquish荧光检测器的光学设计提供了最佳的检测灵敏度和卓越的信噪比,同时通过控温的流通池减少热效应,提高检测精度。
所有功能均可用来获得检测所需的选择性和灵敏度。
应用切换阀
仅仅具有1500 bar的耐压能力是不够的—系统的其余部分必须能够适应超宽的压力范围。可以在任何时候添加到Vanquish色谱柱间的两位或多位阀,是方法切换或探索实验的理想选择。当与生物兼容性的Viper手紧接头管路相结合时,可以极大地方便这些应用。
每次进样都能获得更好的效果
Vanquish 进样器中的计量装置提供优异的进样精度,增量为0.01µL。 它旨在通过 SmartInject 技术确保卓越的性能和保留时间精度。在进样时消除压力尖峰,延长了色谱柱寿命并使样品扩散最小化。此外,通过调整计量装置,可以在方法转换情况下重新匹配梯度延迟体积(最多达到100µL)。
源自四元泵的溶剂混合灵活性
领先的四元溶剂混合技术将分析灵活性扩展到极致。SmartFlow™ 泵技术具有自动补偿功能,能够改变洗脱液的压缩性,获得高精度的流速和梯度,不受洗脱液组成和背压的影响。
得益于四元泵的灵活性,需要三元甚至四元洗脱梯度的复杂化合物分离以及方法开发得到了进一步的加强。
应用指南C_LC-79:全新 UHPLC 技术在药物分析中的应用
下载
产品规格:Thermo Scientific Vanquish——可变波长检测器F
下载
应用简介71811:翻译后修饰的高盐分梯度分析——脱氨基监测
下载
技术指南169:采用Vanquish可变波长检测器进行多波长数据采集
下载
应用简介71811:翻译后修饰的高盐分梯度分析——脱氨基监测
下载
技术指南169:采用Vanquish可变波长检测器进行多波长数据采集
下载
技术指南167:如何使用Chromeleon 7.2 CDS实现LC-MS定量
下载
应用指南1138:通过Vanquish UHPLC系统,可利用快速和超快LC-MS/MS方法对食物中的农药进行稳健、可靠分析
下载
应用指南1135:利用Vanquish UHPLC系统和Q Exactive HF质谱仪实现高通量肽谱分析
下载
应用指南1134:LC-UV-MS肽谱开发易于转换为LC-UV QA/QC方法
下载
应用指南1133:SEC-MS,带有用于表征生物制药的挥发性缓冲液
下载
Vanquish UHPLC系统:最佳UHPLC色谱柱恒温技术可满足所有需求
下载
应用简介172:Vanquish 平台—— 分析山竹皮中氧杂蒽酮通量和分辨率的重大改进
下载
通过基于高分辨率、高准确度UHPLC与Q-Exactive HF 质谱仪联用产生的数据库,分析生物系统中的微小变化
下载
保留时间精度是否仅受LC泵影响?
下载
Vanquish平台:提高分析山竹皮中氧杂蒽酮的通量和分辨率
下载
采用恒温技术的UHPLC:强制空气模式、静止气体模式和方法转移
下载
液相色谱中高效的温度控制能教到我们什么
下载
应用指南1115:HIV-1感染治疗用每日一次普通片剂的UHPLC方法开发
下载
技术指南 160:用于单克隆抗体电荷变异体的超快pH-梯度离子交换色谱分析方法开发
下载
肽图中色谱柱的温度控制:通过正确方式保持色谱柱温度,以使峰容量最大化
下载
应用指南21177:采用先进实芯UHPLC色谱柱和系统组合快速筛查他汀类药物的方法
下载
应用指南21178:采用先进的实芯UHPLC色谱柱和系统组合快速筛查β-受体阻滞药的方法
下载
应用指南21182:采用先进的实芯UHPLC色谱柱和系统组合快速筛查多环芳烃的方法
下载
应用指南21183:采用先进UHPLC和亚2µm固体实芯柱技术快速分离布洛芬、布洛芬杂质C和苯戊酮
下载
应用指南1122:同步测定抗高血压组合药剂的UHPLC方法开发
下载
应用指南1123:采用Vanquish UHPLC系统提高肽图谱的长期稳定性
下载
应用指南1124:旨在实现肽图谱分析实验中最大置信度而提供最佳保留时间及峰面积重现性
下载
应用指南1131:采用Vanquish Flex UHPLC系统的完整治疗抗体反相分离
下载
应用指南1132:采用Vanquish Flex UHPLC系统得到可靠肽图谱结果
下载
Vanquish Flex系统:良好长期重现性旨在获得最高数据置信度
下载
技术指南165:采用Vanquish二极管阵列检测器和高灵敏度LightPipe流通池,提高痕量检测性能
下载
技术指南166:采用Vanquish荧光检测器快速、轻松优化波长检测
下载
Thermo Scientific Vanquish UHPLC系统
下载
Thermo Scientific Vanquish Flex UHPLC系统
下载
液相色谱 — 电雾式检测器药用辅料应用文集
下载
质谱前端小册子(最适合质谱使用的液相色谱仪)
下载
Corona Veo 电雾式检测器
下载
UlitiMate® 3000高效液相色谱电化学检测器
下载
赛默飞特色液相色谱技术在医药分析中的应用
观看
新的Vanquish Flex UHPLC系统满足现在和未来的应用需求
观看
环境分析新助手——Vanquish液相系统
观看
Vanquish系列液相色谱仪在医药领域的应用及优势介绍
观看
快速稳健的UHPLC液相解决方案
观看
Q Exactive Mass Spectrometer
观看
新一代超高效液相色谱仪促进制药领域应用进展——解决您面对的分析难题
观看
参与液相色谱关键性能投票,赢取三重大礼!
自赛默飞第一台液相色谱进入中国,您知道吗,赛默飞液相色谱已经超过1万台了!在雄厚的液相色谱销量基础上,赛默飞强势推出高端UHPLC定义者-Vanquish超高效液相色谱!Vanquish作为全面解决分析工作者液相色谱分析难题的全新平台,我们更关心您最关注的UHPLC性能是什么? 您又在日常工作中经常检测的样品是什么,告诉我们您将有机会获得三重不同大礼!
种子机计划: 您如果单位在半年内有液相色谱采购计划,即有机会申请赛默飞Vanquish种子机计划,在您自己实验室免费使用半年独具匠心、极致体验的液相色谱Vanquish真机。活动详情请询问赛默飞当地负责销售。
有奖问卷活动规则: 您只需完整填写问卷,经过赛默飞确认信息有效后,即可获赠阳光普照礼品(米兰玻璃杯),我们将每季度末抽取幸运客户奖(价值100元的Nalgene OTF迷你随手瓶350ml)。只要您的检测样品特异性强,即可直接获赠神秘检测大礼一份,神秘大奖将每季度评选一次。
Milan Glass   Water Bottle
米兰玻璃杯(阳光普照奖)   Nalgene OTF迷你随手瓶350ml(幸运客户奖)
* 标有星号的字段必须完成。
参与液相色谱关键性能投票,赢取三重大礼!
谢谢您的参与。