· 2分钟内更换进样口、检测器
· 随时拓展,使用便捷
· 全量程辅助气和载气控制精度达0.001psi
· 良好的保留时间稳定性、峰面积稳定性
· 经典可靠的阀-定量环技术+创新的无线传输
· 全方位提升分析效率和实验重复性
Thermo Scientific ™ TRACE ™ 1300气相色谱仪实现重大技术突破,采用即时连接进样口和检测器,操作、升级和维护都非常简便,为用户提供不可思议的实验室超高效率,同时成本大大降低!
在保留了TRACE™ 1300 系统所有性能优点的同时,TRACE™ 1310 气相色谱仪还拥有完全触屏和人性化界面,便于直接在主机上控制仪器,并且能够直接保存开发方法、维护指南、运行日志,可选择多语种选择以及视频指导等多项辅助功能。
TRACE™ 1300E 气相色谱仪传承了即时连接进样口和检测器的模块化设计,且专为优化常规实验室投资而设计,并达到与顶级仪器相媲美的稳定性和可靠性。
环境分析 |
![]() |
顶空- 气相色谱法(GC-ECD) 测定环境水中的24 种卤代烃
轿车内饰材料总碳挥发量的测定
|
|---|---|---|
食品分析 |
![]() |
婴幼儿食品和乳品中脂肪酸的测定
GC-FID法测定饮料中邻苯二甲酸酯类物质残留量
气相色谱法(GC-FID) 分析食品中的抗氧化剂
固相萃取- 气相色谱法测定果蔬中的有机氯和拟除虫菊酯类农药残留
|
工业分析 |
![]() |
气相色谱法分析合成气中微量硫化氢、羰基硫
丙烯腈纯度分析
乙烯及丙烯中微量CO和CO2分析
|
药物分析 |
![]() |
GC-TCD 法测定中草药中的水分
赛默飞新一代顶空TriPlus 500分析药品中的溶剂残留
|