Thermo Scientific™ 液相色谱质谱联用仪(LC-MS)系列,从复杂样品基质中的未知化合物到低丰度蛋白质、污染物、农残或药物代谢物,无一不精准识别、精确定量,携其强大的数据处理软件,完美地简化了最具挑战性的分析应用工作流程。
卓越性能:主动离子管控技术(AIM+),精密设计从 OptaMax™ NG 离子源到增强型电子倍增器,实现了从离子管控到检测的终 极功能。
采用分段式双曲面四极杆和增强型 RF 电子元器件,进一步优化离子管控精度、可靠性、速度及可重复性。
配置灵活:纸喷雾系统VeriSpray、多通道液相Transcend、Vanquish Charger、Online SPE系统EQuan Plus, 极大提高仪器分析效率。
应用全面:从食品检测到药物分析,我们拥有最全面的应用方法覆盖。
独家提供离子色谱质谱联用IC-MS等方案,帮助客户提升实验质量。
软件灵活:面对不同需求,提供常规分析及合规分析两套系统可供选择。 多款专业色谱质谱分析软件,简化您的数据分析。
无可匹敌的性能: 赛默飞独家的 Orbitrap超高分辨质谱技术, 具有超高分辨率、超高质量精度 (HRAM)等性能优势, 助力探索未知,在分析测试过程中给您带来全新视角。
智能化的平台:在目标分析扫描过程中, 智能化硬软件平台拥有高置信度, 轻松实现残留小分子和大分子的确认和识别。
强大的可扩展性:可灵活适配多款配件,实现多种附加功能, 如:FAIMS Pro、EASY-IC、Biopharma Option等, 扩展定性定量能力,让您的实验分析完美无忧。
Thermo Scientific™ 三重四极杆 LC-MS/MS 系统帮助每个分析科学家应对挑战,开发稳健、可靠和灵敏的定量工作流程,无论哪种分子、哪类样品还是不同专业水平用户,都能提供绝对可靠的分析数据。
TSQ Altis™三重四极杆质谱仪 |
TSQ Quantis™三重四极杆质谱仪 |
TSQ Fortis™ 三重四极杆质谱仪 |
![]() |
![]() |
![]() |
极高灵敏度,满足复杂基质中各类分子分析 出色的稳定性,提高数据可靠性 集成专业软件,提高各领域工作效率 |
出色灵敏度,获得不同分子类型的全面数据 耐用可靠,维护简单,每天可分析更多样品 卓越稳定性,提高数据可靠性 |
性价比首选,出色的可靠性和耐用性 提高目标定量实验室的分析效率 简单易用,帮助不同水平用户获得高质量数据 |
Thermo Scientific™ MSQ™ Plus 单四极杆兼容经济、高性能 MS 系统性能,以适应最快的 UHPLC 应用。该系统支持全扫描和选择离子监测模式,并且无缝整合 Thermo Scientific™ Dionex™ Chromeleon™ 白色龙软件。
将质谱加入您的 IC 和 LC 分析中,以获取只有 MS 可提供的有价值数据
用于小分子定性定量分析,提供高灵敏度和高耐受性的质谱分析
新手和专家都可以快速掌握 MS,获取每个样本的更多信息。
Thermo Scientific™ Orbitrap™ 质谱仪专为利用同位素标记和低丰度 PTM 分析等应用软件,测定蛋白质组学、生物制药、代谢组学中的新化合物而设计。这些质谱仪可生成高分辨率高质量精度的数据,从而增强痕量分析物检测、表征和定量以及综合样品分析的灵敏度。
Orbitrap Eclipse™ Tribrid™ 质谱仪 |
Orbitrap ID-X™ Tribrid™ 质谱仪 |
Orbitrap Exploris™ 480 质谱仪 |
![]() |
![]() |
![]() |
性能比尖,通用万间 通过性能提升助力高影响力科学 通过扩大实验范围的能力获得最大的灵活性 通过内置智能系统获取最高质量的MS数据 |
行业领先且专用于小分子分析的质谱仪技术 融合四极杆、线性离子阱、Orbitrap 技术 可采集最丰富的单样品 MSn数据。 直观、自动化工作流程助您更快获得结果 |
2019全新上市!非凡至简,天才不“繁” 易于使用,智能驱动 高性能、高通量洞察力 稳定的性能,出色的可维护性 |
Q Exactive™ UHMR 组合型四极杆 Orbitrap™ 质谱仪 |
Q Exactive™ Focus 组合型四极杆 Orbitrap™ 质谱仪 |
|
![]() |
![]() |
|
执行高质量的非变性完整蛋白质谱分析 分析质量数范围高达 80,000m/z 超高的母离子选择能力—高达 25,000m/z 源内捕获实现更高的传输速率和更佳的去溶剂化 |
结合四极杆选择和高分辨率准确质量检测 灵敏度超过三重四极杆质谱仪 分辨率超过 Q-TOF 仪器 简化日常分析的方法开发,节省时间和成本 |
Thermo Scientific™ 离子阱 LC-MS 技术为复杂基质中低丰度组分的测定和快速鉴别提供出色的全扫描灵敏度和基于数据的 MSn 分析能力。线性定量范围可达六个数量级。
LTQ XL™ 线性离子阱质谱仪 |
Velos Pro 双压线性离子捕获质谱仪 |
![]() |
![]() |
结合多种解离技术及卓越的灵敏度 提供卓越的灵敏度和丰富的结构信息 广泛应用于可预测和不可预测代谢物的检测 |
离子阱LC-MS旗舰产品 用于解决棘手的结构解析挑战 对混合样品中低丰度化合物进行快速灵敏的检测 |
Thermo Scientific™ 三重四极杆 LC-MS/MS 系统帮助每个分析科学家应对挑战,开发稳健、可靠和灵敏的定量工作流程,无论哪种分子、哪类样品还是不同专业水平用户,都能提供绝对可靠的分析数据。
![]() |
TSQ Altis™三重四极杆质谱仪极高灵敏度,满足复杂基质中各类分子分析 出色的稳定性,提高数据可靠性 集成专业软件,提高各领域工作效率 |
![]() |
TSQ Quantis™三重四极杆质谱仪出色灵敏度,获得不同分子类型的全面数据 耐用可靠,维护简单,每天可分析更多样品 卓越稳定性,提高数据可靠性 |
![]() |
TSQ Fortis™ 三重四极杆质谱仪性价比首选,出色的可靠性和耐用性 提高目标定量实验室的分析效率 简单易用,帮助不同水平用户获得高质量数据 |
Thermo Scientific™ Orbitrap™ 质谱仪专为利用同位素标记和低丰度 PTM 分析等应用软件,测定蛋白质组学、生物制药、代谢组学中的新化合物而设计。这些质谱仪可生成高分辨率高质量精度的数据,从而增强痕量分析物检测、表征和定量以及综合样品分析的灵敏度。
![]() |
Orbitrap Eclipse™ Tribrid™ 质谱仪性能比尖,通用万间 通过性能提升助力高影响力科学 通过扩大实验范围的能力获得最大的灵活性 通过内置智能系统获取最高质量的MS数据 |
![]() |
Orbitrap ID-X™ Tribrid™ 质谱仪行业领先且专用于小分子分析的质谱仪技术 融合四极杆、线性离子阱、Orbitrap 技术 可采集最丰富的单样品 MSn数据。 直观、自动化工作流程助您更快获得结果 |
![]() |
Orbitrap Exploris™ 480 质谱仪2019全新上市!非凡至简,天才不“繁”易于使用,智能驱动 高性能、高通量洞察力 稳定的性能,出色的可维护性 |
![]() |
Q Exactive™ UHMR 组合型四极杆 Orbitrap™ 质谱仪执行高质量的非变性完整蛋白质谱分析分析质量数范围高达 80,000m/z 超高的母离子选择能力—高达 25,000m/z 源内捕获实现更高的传输速率和更佳的去溶剂化 |
![]() |
Q Exactive™ Focus 组合型四极杆 Orbitrap™ 质谱仪结合四极杆选择和高分辨率准确质量检测灵敏度超过三重四极杆质谱仪 分辨率超过 Q-TOF 仪器 简化日常分析的方法开发,节省时间和成本 |
Thermo Scientific™ 离子阱 LC-MS 技术为复杂基质中低丰度组分的测定和快速鉴别提供出色的全扫描灵敏度和基于数据的 MSn 分析能力。线性定量范围可达六个数量级。
![]() |
LTQ XL™ 线性离子阱质谱仪结合多种解离技术及卓越的灵敏度 提供卓越的灵敏度和丰富的结构信息 广泛应用于可预测和不可预测代谢物的检测 |
![]() |
Velos Pro 双压线性离子捕获质谱仪离子阱LC-MS旗舰产品 用于解决棘手的结构解析挑战 对混合样品中低丰度化合物进行快速灵敏的检测 |
Thermo Scientific™ MSQ™ Plus 单四极杆兼容经济、高性能 MS 系统性能,以适应最快的 UHPLC 应用。该系统支持全扫描和选择离子监测模式,并且无缝整合 Thermo Scientific™ Dionex™ Chromeleon™ 白色龙软件。
![]() |
ISQ™ EC 单四极杆质谱仪将质谱加入您的 IC 和 LC 分析中,以获取只有 MS 可提供的有价值数据 用于小分子定性定量分析,提供高灵敏度和高耐受性的质谱分析 新手和专家都可以快速掌握 MS,获取每个样本的更多信息。 |
目标定量仍然是分析实验室所有应用中最关键的一步,LC-MS / MS技术已被广泛应用于该领域。 新一代三重四极杆TSQ Altis和TSQ Quantis质谱仪帮助每个分析科学家应对挑战,开发稳健、可靠和灵敏的定量工作流程,无论哪种分子类型、样品类型还是用户专业知识,都能提供绝对可靠的分析数据。
在过去十年中,用于确保食品和水安全的农药数量显著增加,农药和食品基质的性质也日益复杂。因此,对食品基质中数百种农药及饮用水和地表水中污染物的定量需要采用基于 LC-MS/MS 技术易于实施的工作流程解决方案。
新一代 TSQ Altis 和 TSQ Quantis 三重四极杆 MS 的目标定量工作流程解决方案使每个分析实验室能够获得质量更好、更可靠的数据,以应对环境和食品安全方面的分析挑战。
生物制药的开始已对药物工作流程产生巨大影响。如今,科学工作者正面临着一些分析挑战,为生物基质中的小分子和大分子开发定量工作流程,同时满足监管要求,降低样品成本。
新一代 TSQ Altis 和 TSQ Quantis 三重四极杆质谱仪使每个专注于生物分析和生物等效性研究的分析实验室都能够以更快的速度采集质量更优的可靠数据。通过最强大、可靠、可重现的定量解决方案,更轻松地解决小分子和大分子的定量分析挑战。
在高端临床研究和法医毒物学中,从识别和定量类固醇到定量非法药物均要求分析具有高灵敏度、精密度和可靠性。近年来,LC-MS/MS 在临床研究和法医毒物学实验室得到广泛应用。新一代 TSQ Altis 和 TSQ Quantis MS 提供了耐用、可靠、可重现的工作流程且具有卓越的灵敏度,其具有以下显著优势:
使用 Thermo Scientific TSQ 三重四极杆 LC-MS 系统,对复杂基质中的所有分子类型进行耐用、灵敏和快速的定量分析。这些系统提供含高分辨单反应监测(SRM)模式的分段四极杆分析仪,而其增强型检测器可在各个应用领域的宽质量数范围内实现最佳性能。
精密设计的下一步是确保离子管控的卓越性能,从Thermo Scientific™OptaMax™NG离子源外壳发射端到增强型双模电子倍增管探测器的检测端。AIM+集成了分段四极杆和增强型RF和DC电子元件,以进一步优化离子管控精度,可靠性,速度和重现性。
自动化所有气体和电压连接,方便易用。 优化喷雾位置,以获得HESI或APCI模式的最佳性能。
最大化离子引入效率,同时保持稳定性。
通过阻挡中性粒子和高效传输带电离子,提供最佳性能和最高灵敏度。
增强离子传输效率和一致性,确保仪器间分析结果重现性,和更高工作效率需求下的长期稳定运行。
实现超快速选择性反应监测(SRM)。
增加倍增器的表面积从而延长其使用寿命。 保持良好的线性和动态范围。
您的样品有限而珍贵。TSQ Altis质谱仪充分使用每阿克样品。分析实验室需要稳定、灵敏和高效的目标定量工作流程,以达到其科学和业务目标。TSQ Altis三重四极杆质谱仪旨在帮助科学家每天为每个样品实现这些目标
离子源和质量分析仪的创新提供了高灵敏度、低噪声和更高SRM速率的分析数据。
专为稳定可靠的性能而设计,每个TSQ Altis 质谱系统都能产生高度可靠的结果。
TSQ Altis质谱仪具备的实用易用性和性能特征帮助提高样品通量。
受益于独特的 Orbitrap 质谱仪提供的高分辨率、高质量精度 (HRAM) 的性能优势。Orbitrap 系统连接液相色谱分析设备,有助于增强未知化合物的分离,并实现高通量工作流程。
Thermo Scientific 提供了大量基于 Orbitrap 的质谱系统,包括与离子阱和四极质量数过滤器结合使用的系统,可满足您的所有分析需求。
Step 1 :什么是Orbitrap?
Orbitrap 是一种离子阱质量分析器,可以同时用作分析器和检测器。进入 Orbitrap 的离子通过"电动挤压"捕获,之后围绕中心电极、在两个外部电极之间振荡。不同的离子以不同的频率振荡,从而得到分离。
使用图像流检测采集得到离子的质谱图。Orbitrap 质量分析器实际上是傅里叶变换质量分析器,但拥有更小仪器尺寸,仪器操作也更简便。
单四极杆LC-MS
Thermo Scientific™ MSQ™ Plus 单四极杆兼容经济、高性能 MS 系统性能,以适应最快的 UHPLC 应用。该系统支持全扫描和选择离子监测模式,并且无缝整合 Thermo Scientific™ Dionex™ Chromeleon™ 白色龙软件。
将质谱加入您的 IC 和 LC 分析中,以获取只有 MS 可提供的有价值数据
用于小分子定性定量分析,提供高灵敏度和高耐受性的质谱分析
新手和专家都可以快速掌握 MS,获取每个样本的更多信息。
Step 2:Orbitrap质谱的主要特点
灵敏度、分辨率、准确度——无可匹敌
高选择性、高灵敏度的定量定性分析——前所未有
Step 3:为什么是Orbitrap?
Q-TOF的局限性 
图 1. 对比Q-TOF质谱仪和Orbitrap质谱仪的分辨率
图 2:以离子量为函数的Orbitrap质量准确度信号强度对比Q-TOF质谱仪
Step 1 :什么是Orbitrap?
Orbitrap 是一种离子阱质量分析器,可以同时用作分析器和检测器。进入 Orbitrap 的离子通过"电动挤压"捕获,之后围绕中心电极、在两个外部电极之间振荡。不同的离子以不同的频率振荡,从而得到分离。
使用图像流检测采集得到离子的质谱图。Orbitrap 质量分析器实际上是傅里叶变换质量分析器,但拥有更小仪器尺寸,仪器操作也更简便。
Thermo Scientific™ Orbitrap™ 质谱仪专为利用同位素标记和低丰度 PTM 分析等应用软件,测定蛋白质组学、生物制药、代谢组学中的新化合物而设计。这些质谱仪可生成高分辨率高质量精度的数据,从而增强痕量分析物检测、表征和定量以及综合样品分析的灵敏度。
Step 2:Orbitrap质谱的主要特点
灵敏度、分辨率、准确度——无可匹敌
高选择性、高灵敏度的定量定性分析——前所未有
Step 3:为什么是Orbitrap?
Q-TOF的局限性 
图 1. 对比Q-TOF质谱仪和Orbitrap质谱仪的分辨率
图 2:以离子量为函数的Orbitrap质量准确度信号强度对比Q-TOF质谱仪
如何选择您的Orbitrap?
我们提供从 Exactive Plus Orbitrap LC-MS 到 Orbitrap Fusion Lumos Tribrid 质谱仪等系统。这些 Orbitrap 系统中的一些不仅在 m/z 200 处具有高达 1,000,000 FWHM 的分辨率,而且还实现了 40 Hz 的扫描速率。
| Single Orbitrap | Hybrids | Tribrids |
|---|---|---|
|
|
|
| 优势
高样品通量和高结果置信度。易于使用且操作成本效益高。 |
优势 扫描速度、高分辨率、质量精度、谱图质量和灵敏度的完美结合。 |
优势 创新的 Orbitrap Tribrid 技术。即使在复杂基质中,也能识别低含量未知化合物。 |
尤其适用于:
|
尤其适用于:
|
尤其适用于:
|
以下资料利用经验丰富的科学家的专业知识,为目标物定量、工作流程和实现目标的的新仪器提供专业的建议。
以下资料利用经验丰富的科学家的专业知识,为目标物定量、工作流程和实现目标的的新仪器提供专业的建议。
以下资料利用经验丰富的科学家的专业知识,为目标物定量、工作流程和实现目标的的新仪器提供专业的建议。
以下资料利用经验丰富的科学家的专业知识,为目标物定量、工作流程和实现目标的的新仪器提供专业的建议。
以下资料利用经验丰富的科学家的专业知识,为目标物定量、工作流程和实现目标的的新仪器提供专业的建议。
今年赛默飞两款串杆液质新品TSQ Quantis和TSQ Altis强势上线,赛默飞保持强劲的创新速度,质谱已持续创新50年!之前推出的赛默飞客户口号征集令活动,我们获取了大量客户对赛默飞质谱仪的期待与祝福。借此质谱50周年纪念,我们将对客户真情回馈!
奖励规则:
乐默三合一数据线
定量未来定制款移动电源